Läs mer
(Aminoetylaminometyl)fenetyltrimetoxisilan, blandning av m- och p-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334948
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334948 2 g 2g
11354948 10 g 10g
11344948 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043904.04
Request Bulk or Custom Format
Som ett tvärbindningsmedel
Som ett tvärbindningsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74113-77-2
Molekylformel H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
MDL-nummer MFCD00054775
Synonym aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Specifikationer
Kokpunkt 128°C (0.2mmHg)
Kemiskt namn eller material (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Namnnotering Mixture of m and p isomers
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2735
Flampunkt >110°C (230°F)
Formel vikt 298.46
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 1.02 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.