Läs mer
Aminoglutetimid, LoGiCal
Produktkod. 30462724
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462724 10 mg
1 options
Produktkod. 30462724 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1777.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Analyt- eller komponentnamn Aminoglutethimide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 3-(4-aminofenyl)-3-etylpiperidin-2,6-dolon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 232,1212 g/mol