Läs mer
Aminoglutetimid, TRC
Produktkod. 30319907
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30319907 500 mg
1 options
Produktkod. 30319907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609810500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Molekylformel C13 H16 N2 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, (±)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, α-(p-Aminophenyl)-α-ethylglutarimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
LEDER CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 3-(4-aminofenyl)-3-etylpiperidin-2,6-dolon
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Formel vikt 232.1212