Läs mer
Aminoguanidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10354362 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354362 25 g Glasflaska 25g
10140812 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354362 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 368910250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1937-19-5 | CH6N4·HCl | 110,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1937-19-5
Molekylformel CH6N4·HCl
Molekylvikt (g/mol) 110.55
MDL-nummer MFCD00039074
InChI-nyckel UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochloride
PubChem CID 2734687
IUPAC-namn 2-aminoguanidin; hydroklorid
LEDER C(=NN)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoguanidine hydrochloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt >160,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, IV, 236
Merck Index 15, 438
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 110.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aminoguanidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.