Läs mer
Aminoguanidine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Aminoguanidine hydrochloride is a diamine oxidase and NO synthase inhibitor, reduces levels of advanced glycation end products (AGEs) through interacting with 3-deoxyglucosone, is an investigational drug for the treatment of diabetic nephropathy.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Aminoguanidine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1937-19-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | CH7ClN4 |
| Synonym | Pimagedine hydrochloride GER-11 Aminoguanidinium chloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (904.57 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (904.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NNC(N)=N.[H]Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?