Läs mer
Aminoguanidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17904835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904835 5 g
17992885 1 g
17984155 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6098635G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1937-19-5
Molekylformel CH6N4 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 110.55
Synonym Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
IUPAC-namn 2-aminoguanidin; hydroklorid
LEDER Cl.NNC(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoguanidine Hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H