Läs mer
Aminoguanidinvätekarbonat, 98+%
Produktkod. 11490578
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490578 2500 g 2500g
11470578 100 g 100g
11480578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24696.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 136,111 g/mol
Aminoguanidinbikarbonat är en hämmare av NOS (kväveoxidsyntas). Aminoguanidinbikarbonat används för att studera effekten av tillsats av polyaminer till råttembryocellkulturer infekterade med adenovirus typ 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aminoguanidinbikarbonat är en hämmare av NOS (kväveoxidsyntas). Aminoguanidinbikarbonat används för att studera effekten av tillsats av polyaminer till råttembryocellkulturer infekterade med adenovirus typ 5.
Löslighet Löslig i vatten (3,3 mg/ml
vid 30 C) och vatten (°2,7 mg/ml vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2582-30-1
Molekylformel C2H8N4O3
Molekylvikt (g/mol) 136.111
MDL-nummer MFCD00012949
InChI-nyckel OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC-namn 2-aminoguanidin; kolsyra
LEDER C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoguanidine hydrogen carbonate
Smältpunkt ∼170 °C (dekomposition)
Densitet 1.6
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3569869
Löslighetsinformation Löslig i vatten (3,3 mg/ml vid 30 °C) och i vatten (2,7 mg/ml vid 20 °C).
Formel vikt 136.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.