Läs mer
Aminoguanidinnitrat, 98 %, ca 10 % vatten
Produktkod. 11342537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342537 100 g 100g
11332537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11632.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137,10 g/mol
Aminoguanidinnitrat används som en farmaceutisk råvara.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aminoguanidinnitrat används som en farmaceutisk råvara.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med reduktionsmedel, starka oxidationsmedel, organiska material och metallpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10308-82-4
Molekylformel CH7N5O3
Molekylvikt (g/mol) 137.10
MDL-nummer MFCD00013174
InChI-nyckel PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
IUPAC-namn 2-aminoguanidin; salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoguanidine nitrate
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Anteckningar om analysprocent forts. ≈10% vatten
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1479
Beilstein 3916056
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 137.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.