Läs mer
Aminoguanidin nitrat, TRC
Produktkod. 30313187
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30313187 1 g
1 options
Produktkod. 30313187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6097201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Molekylformel C H7 N4 . N O3
Kvantitet 1 g
Synonym Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
InChI formel InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
LEDER NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn [amino(hydrazinyl)metylid] azanium; nitrat
Molekylvikt (g/mol) 137.1
Formel vikt 137.0549