Läs mer
Aminoguanidiniumbikarbonat, TRC
Produktkod. 30326933
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30326933 25 g
1 options
Produktkod. 30326933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60971525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Molekylformel C H6 N4 . C H2 O3
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
LEDER NNC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC-namn 1-aminoguanidin; Kolsyra
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Formel vikt 136.0596