Läs mer
Aminoiminomethanesulfinic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884481
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884481 1 kg 1kg
15874481 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15884481 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8200821000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-73-2
Kvalitet Research
Molekylformel HN=C(NH2)SO2H
Molekylvikt (g/mol) 108.12
Specifikationer
Smältpunkt 123°C (Decomposition)
Densitet 1.68 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00002397
Kvantitet 1 kg
Synonym Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide, Aminoiminomethanesulfinic acid