Läs mer
Aminoiminomethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminoiminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 1184-90-3 |
| Molekylformel | C H4 N2 O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Formamidinesulfonic Acid, Aminoimino-methanesulfonic Acid, 1-Amino-1-imino-methanesulfonic Acid, AIMSA |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6) |
| LEDER | NC(=N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | amino(imino)methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.12 |
| Formel vikt | 123.9943 |