Läs mer
Aminoiminomethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminoiminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 1184-90-3 |
| Molekylformel | C H4 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formamidinesulfonic Acid, Aminoimino-methanesulfonic Acid, 1-Amino-1-imino-methanesulfonic Acid, AIMSA |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6) |
| LEDER | NC(=N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | amino(imino)methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.12 |
| Formel vikt | 123.9943 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?