missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-Aminoisobutyric acid |
| CAS | 53127-08-5 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ∽99% |
| Molekylformel | C4H9NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methylalanine |
| Formel vikt | 103.1 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?