missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

δ-Aminolevulinic Acid, 98%, MP Biomedicals

Produktkod. 11485052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485052 25 mg 25mg
11495052 500 mg 500mg
11405062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11485052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219462125

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 7222-1-29
Molekylformel C5H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.59
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material δ-Aminolevulinic Acid, 98%
Namnnotering Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
PubChem CID 123608
Formel vikt 167.6
Kvalitet Cellkulturreagens
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.