Läs mer
δ-Aminolevulinsyrahydroklorid, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422910 500 mg 500mg
11412910 0.1 g 100mg
11432910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210024790
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
delta-aminolevulinsyrahydroklorid är den universella prekursorn för tetrapyrroler, såsom klorofyll och hem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00012869
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.997
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 167.6
Fysisk form Kristallint pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.