Läs mer
δ-Aminolevulinsyrahydroklorid, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422910 500 mg 500mg
11412910 0.1 g 100mg
11432910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210024790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1577.38 SEK / 500mg
    Save 82.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
delta-aminolevulinsyrahydroklorid är den universella prekursorn för tetrapyrroler, såsom klorofyll och hem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00012869
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.997
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 167.6
Fysisk form Kristallint pulver