Läs mer
δ-Aminolevulinsyrahydroklorid, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432910 1 g 1g
11422910 500 mg 500mg
11412910 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210024791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3271.61 SEK / 1g
    Save 163.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
delta-aminolevulinsyrahydroklorid är den universella prekursorn för tetrapyrroler, såsom klorofyll och hem
Kemiska identifierare
CAS 9-2-5451
Molekylformel C5H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00012869
InChI-nyckel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-namn 5-amino-4-oxopentansyra; hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.997
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.6
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride