missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

δ-Aminolevulinsyra metylesterhydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11458851 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458851 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11458851 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215474891

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material δ-Aminolevulinic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 79416-27-6
Färg Vitt
Molekylformel C6H12ClNO3
Synonym methyl 5-amino-4-oxopentanoate hydrochloride, 5-aminolevulinic acid methyl ester hydrochloride, methyl aminolevulinate hydrochloride, methyl 5-aminolevulinate hydrochloride, metvixia, methyl aminolevulinate hcl, metvix pdt, 3-aminoacetylpropionic acid methyl ester hydrochloride, pentanoic acid, 5-amino-4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, methyl aminolevulinate hydrochloride usan
InChI-nyckel UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CCC(=O)CN.Cl
IUPAC-namn metyl-5-amino-4-oxopentanoat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 181.616
Kvantitet 1 g
PubChem CID 157921
ChEBI CHEBI:60641
Formel vikt 181.62
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.