Läs mer
Aminolevulinic Acid Related Compound B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminolevulinic Acid Related Compound B |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO5/c1-20-12(17)7-6-9(16)8-15-13(18)10-4-2-3-5-11(10)14(15)19/h2-5H,6-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 275.0794 |