Beskrivning
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin är tvärbunden 4% pärlformad agaros som har aktiverats med aldehydgrupper för att möjliggöra kovalent immobilisering av antikroppar och andra proteiner genom primära aminer.
Höjdpunkter:
AminoLink kopplingsharts– aldehydaktiverad tvärbunden 4% pärlförsedd agaros
Idealisk för antikroppar och andra proteiner– immobilisera molekyler via primära aminer (-NH 2 )
Flexibla kopplingsförhållanden– effektiv (> 85 %) koppling över ett brett område av pH (4 till 10) och buffertförhållanden (PBS eller annan icke-aminbuffert med eller utan organiskt lösningsmedel
Stabil, permanent immobilisering– kopplingsreaktion resulterar i en stabil, läckbeständig sekundär aminbindning mellan harts och ligand
Bättre än immobilisering till CNBr-aktiverad agaros– bindningen är mer stabil och oladdad, vilket resulterar i mindre ospecifik bindning vid affinitetsreningsprocedurer
Mångsidig och återanvändbar– beredd affinitetsharts är anpassningsbar till kolonn- och batchaffinitetstekniker och hartset är återanvändbart för typiska applikationer baserat på proteinbindande interaktioner
Innehåller:
Satsen innehåller förpackade AminoLink-kolonner, kopplingsbuffert, släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning och kolonntillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AminoLink Immobilization Kit, 2mL |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Immobilisering av 2 till 20 mg protein per kolonn • AminoLink-kolonner, 2mL, 5 kolumner • AminoLink kopplingsbuffert (pH 7,0), 250 ml • Släckningsbuffert, 50 ml • Tvättbuffert, 240 ml • Natriumcyanoborhydridlösning, 5M, 0,5 ml • Kolumntillbehör Förvara vid 4 °C |
| Produktlinje | AminoLink |
| Kvantitet | 5 kolonnsats |
| Mål | Antikropp |
| Typ | Immobiliseringssats |
| Stationär fas | Aldehyd |
| Tillräckligt för | 5 Proteinimmobiliseringar |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
Säkerhet och hantering
- AminoLink Immobilization Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH204-Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide