Läs mer
Thermo Scientific™ AminoLink™ Kopplingsharts
Produktkod. 11836774 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836774 50 mL 50ml
11826774 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11836774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20382
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Immobilisera proteiner och antikroppar kovalent med lysinrester eller andra primära aminer (-NH2) via reduktiv aminering med dessa aldehydaktiverade agarospärlor.
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin är tvärbunden 4% pärlformad agaros som har aktiverats med aldehydgrupper för att möjliggöra kovalent immobilisering av antikroppar och andra proteiner genom primära aminer.
AminoLink Coupling Resin är tvärbunden 4 % pärlformad agaros som har aktiverats med aldehydgrupper. Proteiner och andra molekyler med primära aminer kan bindas kovalent (immobiliseras) till hartset för att göra kromatografikolonner för användning vid affinitetsrening. Aldehydgrupperna bildar stabila sekundära aminbindningar med primära aminer som finns i sidokedjan av lysin (K)-rester, som i allmänhet är rikliga och lättillgängliga i proteiner. När väl ett protein har immobiliserats kan det framställda affinitetshartset användas för en mängd olika sats- och kolonnaffinitetsreningsmetoder som involverar bindningsinteraktioner med det immobiliserade proteinet. Hartset och kopplingen är stabila under de flesta bindnings- och elueringsförhållanden som vanligtvis används vid affinitetskromatografi, vilket gör det möjligt att använda beredd harts för flera omgångar av affinitetsreningsprocedurer.
Höjdpunkter:
  • AminoLink kopplingsharts– aldehydaktiverad tvärbunden 4% pärlförsedd agaros
  • Idealisk för antikroppar och andra proteiner– immobilisera molekyler via primära aminer (-NH 2 )
  • Flexibla kopplingsförhållanden– effektiv (> 85 %) koppling över ett brett område av pH (4 till 10) och buffertförhållanden (PBS eller annan icke-aminbuffert med eller utan organiskt lösningsmedel
  • Stabil, permanent immobilisering– kopplingsreaktion resulterar i en stabil, läckbeständig sekundär aminbindning mellan harts och ligand
  • Bättre än immobilisering till CNBr-aktiverad agaros– bindningen är mer stabil och oladdad, vilket resulterar i mindre ospecifik bindning vid affinitetsreningsprocedurer
  • Mångsidig och återanvändbar– beredd affinitetsharts är anpassningsbar till kolonn- och batchaffinitetstekniker och hartset är återanvändbart för typiska applikationer baserat på proteinbindande interaktioner
Innehåller:
Satsen innehåller förpackade AminoLink-kolonner, kopplingsbuffert, släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning och kolonntillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Produktlinje AminoLink
Kvantitet 50 mL
Mål Antikropp, proteiner genom primär amin
Typ Harts
Stationär fas Aldehyd
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts