Beskrivning
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin and Kits använder aldehydaktiverade agarospärlor för högutbyteskovalent koppling av antikroppar (proteiner) via primära aminer för beredning av affinitetsreningskolonner.
AminoLink Plus-kopplingsreaktionen involverar spontan bildning av Schiff-basbindningar mellan aldehyder (på underlaget) och aminer (på liganden) och deras efterföljande stabilisering genom inkubation med ett milt reduktionsmedel (natriumcyanoborhydrid). Hela kopplingsreaktionen, kallad reduktiv aminering, sker inom 4 till 6 timmar i enkla icke-aminbuffertar såsom PBS. Kopplingseffektiviteten med antikroppar och typiska proteiner är i allmänhet större än 85 %, vilket resulterar i 1 till 20 mg immobiliserat protein per milliliter agarospärlor.
Höjdpunkter:
AminoLink Plus koppling Harts –aldehyd-aktiverad tvärbunden 4% pärlformad agaros
Idealisk för antikroppar och andra proteiner– immobilisera molekyler via primära aminer (-NH 2 )
Flexibla kopplingsförhållanden– effektiv (> 85 %) koppling över ett brett område av pH (4-10) och buffertförhållanden (PBS eller annan icke-aminbuffert med eller utan organiskt lösningsmedel); regelbundna (PBS, pH 7,2) och förbättrade (borat, pH 10) kopplingsprotokoll tillhandahålls
Stabil, permanent immobilisering– kopplingsreaktion resulterar i en stabil, läckbeständig sekundär aminbindning mellan harts och ligand
Bättre än immobilisering till CNBr-aktiverad agaros– bindningen är mer stabil och oladdad, vilket resulterar i mindre ospecifik bindning vid affinitetsreningsprocedurer
Mångsidig och återanvändbar– beredd affinitetsharts är anpassningsbar till kolonn- och batchaffinitetstekniker och hartset är återanvändbart för typiska applikationer baserat på proteinbindande interaktioner
Bekväma kit och produktstorlekar– välj 1- eller 5-kolumnssats som innehåller kompletta uppsättningar buffertar, reagenser och mångsidiga spin/droppkolonner, eller välj bulkharts; bulkkvantiteter tillgängliga för tillverkningstillämpningar
Innehåller:
Kit innehåller AminoLink Plus-kolonner, neutrala och förbättrade kopplingsbuffertar (endast artikelnummer 44894), släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning och kolonntillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Flerkomponentsats med 5 x 2mL hartskolonner |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Immobilisering av 2 till 40 mg protein per kolonn • AminoLink Plus-kolonner, 2 mL, 5 kolumner • PBS Pack (gör 500mL), 1 pack • Citrat-karbonatbuffertförpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Natriumcyanoborhydridlösning, 5M, 0,5 ml • Släckningsbuffert, 60 ml • Tvättlösning, 240 ml • Kolumntillbehör Förvara vid 4 °C |
| Produktlinje | AminoLink |
| Kvantitet | 5 kolonnsats |
| Mål | Antikropp, proteiner genom primär amin |
| Typ | Immobiliseringssats |
| Stationär fas | Aldehyd |
| Tillräckligt för | 2 till 40 mg protein per kolumn |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- AMINOLINK PLUS IMMOBILIZATION KIT
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride (NaCl), Sodium Phosphatedibasic, Sodium carbonate, Anhydrous citric acid, TRIS Base