Läs mer
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus immobiliseringskit, 2 mL
Produktkod. 10445335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kolumnsats
5 kolonnsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10445335 1 kolumnsats 1 uppsättning
10036763 5 kolonnsats 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10445335 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20394
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kovalent koppla antikroppar och andra proteiner via primära aminer (-NH2) för affinitetsrening med dessa aldehydaktiverade agarospärlor.
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling Resin and Kits använder aldehydaktiverade agarospärlor för högutbyteskovalent koppling av antikroppar (proteiner) via primära aminer för beredning av affinitetsreningskolonner.
Hartserna och kiten använder aktiverad pärlformad agaros och en robust kopplingskemi för att immobilisera proteiner och andra ligander genom primära aminer (-NH 2 ) till hartset. När väl en antikropp eller annan ligand har immobiliserats kan det framställda affinitetshartset användas för en mängd olika reningsmetoder som involverar sats- eller kolonnkromatografi. Hartset och bindningen är stabila under bindnings- och elueringsbetingelser som vanligtvis används vid affinitetskromatografi, vilket gör det möjligt att använda beredd harts för minst 10 omgångar av affinitetsrening.
AminoLink Plus-kopplingsreaktionen involverar spontan bildning av Schiff-basbindningar mellan aldehyder (på underlaget) och aminer (på liganden) och deras efterföljande stabilisering genom inkubation med ett milt reduktionsmedel (natriumcyanoborhydrid). Hela kopplingsreaktionen, kallad reduktiv aminering, sker inom 4 till 6 timmar i enkla icke-aminbuffertar såsom PBS. Kopplingseffektiviteten med antikroppar och typiska proteiner är i allmänhet större än 85 %, vilket resulterar i 1 till 20 mg immobiliserat protein per milliliter agarospärlor.
Höjdpunkter:
  • AminoLink Plus koppling Harts –aldehyd-aktiverad tvärbunden 4% pärlformad agaros
  • Idealisk för antikroppar och andra proteiner– immobilisera molekyler via primära aminer (-NH 2 )
  • Flexibla kopplingsförhållanden– effektiv (> 85 %) koppling över ett brett område av pH (4-10) och buffertförhållanden (PBS eller annan icke-aminbuffert med eller utan organiskt lösningsmedel); regelbundna (PBS, pH 7,2) och förbättrade (borat, pH 10) kopplingsprotokoll tillhandahålls
  • Stabil, permanent immobilisering– kopplingsreaktion resulterar i en stabil, läckbeständig sekundär aminbindning mellan harts och ligand
  • Bättre än immobilisering till CNBr-aktiverad agaros– bindningen är mer stabil och oladdad, vilket resulterar i mindre ospecifik bindning vid affinitetsreningsprocedurer
  • Mångsidig och återanvändbar– beredd affinitetsharts är anpassningsbar till kolonn- och batchaffinitetstekniker och hartset är återanvändbart för typiska applikationer baserat på proteinbindande interaktioner
  • Bekväma kit och produktstorlekar– välj 1- eller 5-kolumnssats som innehåller kompletta uppsättningar buffertar, reagenser och mångsidiga spin/droppkolonner, eller välj bulkharts; bulkkvantiteter tillgängliga för tillverkningstillämpningar
Innehåller:
Kit innehåller AminoLink Plus-kolonner, neutrala och förbättrade kopplingsbuffertar (endast artikelnummer 44894), släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning och kolonntillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 till 40 mg proteinimmobilisering per kolumn
Formulering Flerkomponentsats med 1 x 2mL hartskolonn
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Immobilisering av 2 till 40 mg protein per kolonn
• AminoLink Plus-kolonn, 2 ml, 1 kolonn
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Citrat-karbonatbuffertförpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Natriumcyanoborhydridlösning, 5M, 0,5 ml
• Släckningsbuffert, 15 ml
• Tvättlösning, 50 ml
• Kolumntillbehör Förvara
vid 4 °C
Produktlinje AminoLink
Kvantitet 1 kolumnsats
Mål Antikropp, proteiner genom primär amin
Typ Immobiliseringssats
Stationär fas Aldehyd
Tillräckligt för 2 till 40 mg protein per kolumn
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts