missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aminomalonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminomalonamide |
| CAS | 62009-47-6 |
| Molekylformel | C3H7N3O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-propanediamide, 2-Amino-malonamide, NSC 75208 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c4-1(2(5)7)3(6)8/h1H,4H2,(H2,5,7)(H2,6,8) |
| LEDER | NC(C(=O)N)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-aminopropanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.11 |
| Formel vikt | 117.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?