Läs mer
Aminomalononitril p-Toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30308991
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30308991 5 g
1 options
Produktkod. 30308991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6280605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
CAS 5098-14-6
Molekylformel C10H11N3O3S
Kvantitet 5 g
Synonym Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N
IUPAC-namn 2-aminopropandinitril; 4-metylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 253.28