Läs mer
Aminomethanephosphonic Acid-13C,15N, TRC
Kvantitet:
10 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminomethanephosphonic Acid-13 C,15 N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13 C H6 15 N O3 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | P-(Aminomethyl)phosphonic Acid-13 C,15 N, AMPA-13 C,15 N, AMPA-13 C,15 N, Aminomethanephosphonic Acid-13 C,15 N, Aminomethylenephosphonic Acid-13 C,15 N, Phosphaglycine-13 C,15 N, Phosphaglycine-13 C,15 N, Phosphaglycine-13 C,15 N |
| InChI formel | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1,2+1 |
| LEDER | [15 NH2][13 CH2]P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (^{15}N)azanyl(1 ^{13}C)methylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.0231 |
| Formel vikt | 113.0089 g/mol |
| Visa mer |