Läs mer
Aminometanfosfonsyra, TRC
Produktkod. 17962835
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962835 5 g
17994005 250 mg
17980505 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6173405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-51-9
Molekylformel C H6 N O3 P
Molekylvikt (g/mol) 111.04
Synonym Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
IUPAC-namn Aminometylfosfonsyra
LEDER NCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Formel vikt 111.0085
Procent renhet >95%