Läs mer
Aminomethanesulfonic acid, 97%
Produktkod. 11465417
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465417 500 g 500g
11445417 25 g 25g
11455417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23441.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111.115 g/mol
Aminometansulfonsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Aminometansulfonsyra används som farmaceutiska
mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (17 g/L) vid °17 C
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13881-91-9
Molekylformel CH5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 111.115
MDL-nummer MFCD00008124
InChI-nyckel OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
PubChem CID 83791
IUPAC-namn aminometansulfonsyra
LEDER C(N)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminomethanesulfonic acid
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
pH 3.2
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 1811756
Löslighetsinformation Soluble in water. (17g/L) at 17°C
Formel vikt 111.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.