Läs mer
Aminomethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 13881-91-9 |
| Molekylformel | CH5NO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Aminomethanesulfonic Acid, (Aminomethyl)sulfonic Acid, Aminomethanesulfonic Acid, NSC 209983 |
| InChI formel | InChI=1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5) |
| LEDER | NCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | aminomethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.12 |
| Formel vikt | 110.999 |