Läs mer
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11985191 1 g 1g
11905201 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7252-53-1
Molekylformel C4H9ClN
Molekylvikt (g/mol) 106.57
MDL-nummer MFCD00012544
InChI-nyckel MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
LEDER [Cl].NCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205.0°C to 209.0°C
Färg White
Elementaranalys 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C3H5CH2NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Beilstein 12,4
IUPAC-namn 1-cyclopropylmethanamine hydrochloridyl
Formel vikt 107.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.