Läs mer
(Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| CAS | 30926-24-0 |
| Molekylformel | C D2 H4 N O3 P |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Phosphonic acid, (aminomethyl-d2)- (8 CI, 9 CI), (Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, Aminomethane-d2-phosphonic acid, AMPA-d2, (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [amino(dideuterio)methyl]phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.0493 |
| Formel vikt | 113.0211 g/mol |
| Visa mer |