Läs mer
(Aminometyl)fosfonsyra, 99 %
Produktkod. 11392277
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392277 1 g 1g
11302287 250 mg 250mg
15498909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09833.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111,037 g/mol
(Aminometyl)fosfonsyra används vid framställning av (acetylamino-metyl)-fosfonsyra genom att reagera med ättiksyraanhydrid. Vidare används den vid utvecklingen av immobiliserad metallaffinitetskromatografikolonn baserad på organisk-oorganisk hybridkiseldioxidmonolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Aminometyl)fosfonsyra används vid framställning av (acetylamino-metyl)-fosfonsyra genom att reagera med ättiksyraanhydrid. Vidare används den vid utvecklingen av immobiliserad metallaffinitetskromatografikolonn baserad på organisk-oorganisk hybridkiseldioxidmonolit.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-51-9
Molekylformel CH6NO3P
Molekylvikt (g/mol) 111.037
MDL-nummer MFCD00008105
InChI-nyckel MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
IUPAC-namn aminometylfosfonsyra
LEDER C(N)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Aminomethyl)phosphonic acid
Smältpunkt ∽290 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1701219
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 111.04
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.