Läs mer
Aminometylfosfonsyra N-acetyl 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312689
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312689 1 ml
1 options
Produktkod. 30312689 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10205150WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
CAS 57637-97-5
Analyt- eller komponentnamn N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 N O4 P
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aminomethyl phosphonicacid N-acetyl, N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
LEDER CC(=O)NCP(=O)(O)O
IUPAC-namn Acetamidometylfosfonsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 153.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 153,0191 g/mol