Läs mer
(Aminooxi)ättiksyrahemihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446492 1 g 1g
11456492 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 SEK
    888.01 SEK / 1g
    Save 44.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 2921-14-4
Molekylformel C4H11ClN2O6
Molekylvikt (g/mol) 218.59
MDL-nummer MFCD00012955
InChI-nyckel AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC-namn 2-(aminooxi)ättiksyra 2-(azaniumyloxi)ättiksyraklorid
LEDER [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Aminooxy)Acetic Acid Hemihydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 109.3
Fysisk form Kristallint pulver