missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aminopentamide Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminopentamide Sulfate |
| CAS | 20701-77-3 |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O . H2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Valeramide, 4-(dimethylamino)-2,2-diphenyl-, sulfate (6CI,7CI), Aminopentamide Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O.H2O4S/c1-15(21(2)3)14-19(18(20)22,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;1-5(2,3)4/h4-13,15H,14H2,1-3H3,(H2,20,22);(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | CC(CC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2)N(C)C.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)-2,2-diphenylpentanamide;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.49 |
| Formel vikt | 394.1562 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?