missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aminopeptidase N/CD13 Antibody (APN/514), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-47892JF549
4539.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Aminopeptidase N/CD13 Monoclonal antibody specifically detects Aminopeptidase N/CD13 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| Aminopeptidase N/CD13 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, AP-M, AP-N, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPNhAPN | |
| Recombinant human Aminopeptidase N/CD13 protein (Uniprot: P15144) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cell Markers | |
| 290 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| APN/514 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering