Läs mer
Aminofenetylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminophenethylamine |
| CAS | 13472-00-9 |
| Molekylformel | C8H12N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Aminobenzeneethanamine, (p-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)phenethylamine, 2-(p-Aminophenyl)ethylamine4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-(2-Aminoethyl)benzenamine, 4-(2-Aminoethyl)phenylamine, 4-Amino-beta-phenethylamine, 4-Amino-beta-phenylethylamine, 4-Aminophenethylamine, 4-Aminophenylethylamine, NSC 299558, NSC 9060, p-(2-Aminoethyl)aniline, p-Aminophenethylamine, beta-(4-Aminophenyl)ethylamine, beta-(p-Aminophenyl)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2 |
| LEDER | NCCc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoetyl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vikt | 136.1 |