Läs mer
Aminophenyltrimethoxysilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminophenyltrimethoxysilane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3Si/c1-11-14(12-2,13-3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 213.0821 |