Läs mer
Aminopterin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17555545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17555545 100 mg
1 options
Produktkod. 17555545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468751000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminopterin
Förpackning Glasflaska
CAS 54-62-6
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Molekylformel C19H20N8O5
MDL-nummer 00036692
Färg Ljusgul till gul/brun
Smältpunkt 225°C
Merck Index 13-471
Löslighet Soluble in DMF, DMSO
InChI-nyckel TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
IUPAC-namn 2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)metyl]amino}fenyl)formamido]pentandisyra
Molekylvikt (g/mol) 440.42