Läs mer
Aminopterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminopterin |
| Analyt- eller komponentnamn | Aminopterin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 440.1557 |
| Procent renhet | >95% |