Läs mer
Aminopterin, TRC
Produktkod. 18070300
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070300 250 mg
18012510 100 mg
18041510 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18070300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA628850250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-62-6
Molekylformel C19 H20 N8 O5
Molekylvikt (g/mol) 440.41
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (8CI), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroylglutamic acid, APGA, Aminopterin, Aminopterine, NSC 739, Pteramina, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, Methotrexate Imp. B (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
LEDER Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Aminopterin
Analyt- eller komponentnamn Aminopterin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 440.1557
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.