Läs mer
Aminopyralid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminopyralid |
| Analyt- eller komponentnamn | Aminopyralid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(8)5(10-3)6(11)12/h1H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 205.965 |
| Procent renhet | >95% |