Läs mer
Aminopyralid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminopyralid |
| CAS | 150114-71-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-3,6-dichloropicolinic acid, 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid, Aminopyralid, Milestone, Milestone (aminopyralid herbicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(8)5(10-3)6(11)12/h1H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.01 |
| Visa mer |