Läs mer
Aminopyrin (N,N-dimetyl-13C2), TRC
Produktkod. 30133708
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133708 100 mg
30135550 250 mg
30011355 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA639995100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60433-90-1
Molekylformel C1113C2H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 233.28
Synonym 4-[Di(methyl-13C)amino]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one;
IUPAC-namn 4-[di((113C)metyl)amino]-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CC1=C(N([13CH3])[13CH3])C(N(C2=CC=CC=C2)N1C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminopyrine (N,N-Dimethyl-13C2)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
Formel vikt 233.1439
Procent renhet >95%