Läs mer
Aminotadalafil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminotadalafil |
| CAS | 385769-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aminotadalafil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H18 N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Aminotadalafil, (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O |
| Visa mer |