Läs mer
Aminothiazole, MedChemExpress
Produktkod. 16497857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497857 5 g -
16475138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12396
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminothiazole
Fysisk form Solid
CAS 96-50-4
Färg Earth Yellow
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H4N2S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM)
LEDER NC1=NC=CS1
Molekylvikt (g/mol) 100.14
Formel vikt 100.14
Procent renhet 98.0%