Läs mer
Aminothiazole, MedChemExpress
Produktkod. 16497857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497857 5 g -
16475138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12396
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminothiazole
Fysisk form Solid
CAS 96-50-4
Färg Earth Yellow
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H4N2S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM)
LEDER NC1=NC=CS1
Molekylvikt (g/mol) 100.14
Formel vikt 100.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.