Läs mer
Aminotriazol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16369317 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16369317 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16369317 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aminotriazol61-82-51000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminotriazole
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 61-82-5, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2H4N4
MDL-nummer MFCD00005230,MFCD00053362
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC=NN1
IUPAC-namn IH-1,2,4-triazol-5-amin
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 84.08
PubChem CID 1639
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:40036
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning