Läs mer
Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Etikettreagensset
Produktkod. 15285753 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 0,2 mg (per tagg)
5 x 0,2 mg (per tagg)
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
6 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15285753 1 x 0,2 mg (per tagg) 6 reaktioner
15295753 5 x 0,2 mg (per tagg) 30 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15285753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6880.00 SEK
    5985.60 SEK / 6 reaktioner
    Save 894.40 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den karbonylreaktiva Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™ ) Etikettereagens möjliggör multiplexerad karakterisering och kvantifiering av karbonylinnehållande biomolekyler (kolhydrater, steroider, oxiderade proteiner) genom masspektrometri (MS).
De aminoxyTMTsixplex Etikettreagenser delar en identisk struktur men innehåller olika antal 13C- och 15N-isotoper i massrapportören. Den optimerade märkningsproceduren kan slutföras på en timme. Efter märkning av taggen släcks proverna och rensas upp med HILIC fastfasextraktion före masspektrometrianalys. De sex föreningarna i aminoxyTMTsixplex™ Reagensset har samma massa (dvs. isobar) och kemisk struktur (karbonylreaktiv aminoxigrupp, distansarm och massrapportör). Den specifika fördelningen av 13C- och 15N-isotoper på vardera sidan av HCD- eller ETD MS/MS-fragmenteringsstället i varje reagens resulterar i en unik reportermassa (126-131Da) i lågmassaregionen. Denna uppsättning reporterjoner används för att mäta den relativa förekomsten av märkta molekyler i ett kombinerat (multiplexerat) MS-prov som representerar sex olika behandlingsförhållanden. För glykobiologi MS-applikationer möjliggör reagensen kvantitativ profilering av glykanisoformer och upptäckt av glykanbiomarkörer; de ger förbättrad jonisering av märkta glykaner för ökad känslighet och bättre retention av märkta glykaner genom omvänd fas vätskekromatografi (RPLC). De aminoxyTMT reagenser kan användas för att kvantifiera ett brett spektrum av biologiskt viktiga molekyler inklusive kolhydrater, steroider eller oxiderade proteiner.
Drag:
Kvantitativ —möjliggör relativ kvantifiering av glykaner eller andra karbonylhaltiga biomolekyler från flera prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
Stabil —oximbindning och produkter som bildas genom märkningsreaktion är stabila och kräver inte ett ytterligare reduktionssteg
Effektiv —uppnå märkningseffektivitet över 90 % på en timme
Känslig —20-faldig ökning av signal-till-brus jämfört med omärkt nativ glykan MS-analys
Flerfaldig— kunna identifiera och karakterisera upp till sex prover samtidigt
Optimerad —procedur och reagens optimerade för utmärkt märkningseffektivitet och återvinning av glykaner
Inkluderar:
•Etikettreagensset innehåller tillräckligt aminoxyTMT taggar för fem sexplexexperiment
Kräver:
•PNGas F (eller PNGas A) glykosidas och vatten Oasis™ HLB-kolumner
Applikationer:
•Multiplexa upp till 6 olika prover samtidigt i ett enda experiment
• Relativ kvantifiering av glykaner
• Studie av strukturell mångfald av proteinglykosylering
• Studie av glykosylering i cellsignalering och reglering
• Studie av cancerprogression, upptäckt av biomarkörer och analys av bioterapeutika
Inhemska glykaner är svåra att studera med masspektrometri på grund av deras dåliga joniseringseffektivitet. Kvantifiering av glykaner är särskilt utmanande på grund av bristen på standarder för alla naturligt förekommande glykaner och svårigheter att reproducerbart kvantifiera flera prover. Aminoxigruppen har bättre reaktivitet med karbonyler och bättre stabilitet hos den märkta produkten jämfört med hydrazider. Märkning med aminoxyTMT reagenser förbättrar joniseringen av glykaner, vilket förbättrar känsligheten och möjliggör relativ kvantifiering av glykaner för upp till sex prover samtidigt.
Dessa produkter är föremål för en etikettlicens för begränsad användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp aminoxyTMTsixplex™ Etikettreagensset
Produktlinje aminoxyTMTsixplex
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Ett sexplex (1 x 6-vägs) experiment
• aminoxyTMT6-126 etikettreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-127 etikettreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-128 etikettreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-129 etikettreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-130 etikettreagens, 1 x 0,2 mg
• aminoxyTMT6-131 Etikettreagens, 1 x 0,2 mg Förvara
vid– 20 °C.
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Utgångsmaterial Celllysat
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 1 x 0,2 mg (per tagg)