Beskrivning
Märkningsreagenserna aminoxyTMTsixplex delar identisk struktur men innehåller olika antal 13C- och 15N-isotoper i massrapportören. Den optimerade märkningsproceduren kan slutföras på en timme. Efter märkningen av taggen släcks och rengörs proverna med hjälp av HILIC fastfasextraktion före masspektrometrianalys. De sex föreningarna i reagensuppsättningen aminoxyTMTsixplex™ har samma massa (dvs. isobar) och kemisk struktur (karbonylreaktiv aminoxygrupp, distansarm och massrapportör). Den specifika fördelningen av 13C- och 15N-isotoper på vardera sidan av HCD- eller ETD MS/MS-fragmenteringsstället i varje reagens resulterar i en unik rapportörmassa (126–131Da) i lågmassområdet.
Denna uppsättning reporterjoner används för att mäta den relativa mängden märkta molekyler i ett kombinerat (multiplexat) MS-prov som representerar sex olika behandlingsförhållanden. För glykobiologiska MS-applikationer möjliggör reagenserna kvantitativ profilering av glykanisoformer och upptäckt av glykanbiomarkörer; de ger förbättrad jonisering av märkta glykaner för ökad känslighet och bättre retention av märkta glykaner med omvänd fas vätskekromatografi (RPLC). Reagenserna aminoxyTMT kan användas för att kvantifiera ett brett spektrum av biologiskt viktiga molekyler, inklusive kolhydrater, steroider eller oxiderade proteiner.
Funktioner:
- Kvantitativ – möjliggör relativ kvantifiering av glykaner eller andra karbonylinnehållande biomolekyler från flera prover hämtade från celler, vävnader eller biologiska vätskor
- Stabil – oximbindning och produkter som bildas genom märkningsreaktion är stabila och kräver inget extra reduktionssteg
- Effektivt – uppnås märkningseffektivitet över 90 % på en timme
- Känslig – 20-faldig ökning av signal-brus jämfört med omärkt inhemsk glykan MS-analys
- Multiplex – som kan identifiera och karakterisera upp till sex prover samtidigt
- Optimerad – procedur och reagenser optimerade för utmärkt märkningseffektivitet och återvinning av glykaner
Innehåller:
- Labelreagensuppsättningar innehåller tillräckligt med aminoxyTMT taggar för fem sixplex-experiment
Krävs
- PNGase F (eller PNGase A) glykosidas och Waters Oasis™ HLB-kolonner
Användningsområden:
- Multiplexa upp till 6 olika prover samtidigt i ett enda experiment
- Relativ kvantifiering av glykaner
- Studie av strukturell mångfald vid proteinglykosylering
- Studie av glykosylering i cellsignalering och reglering
- Studier av cancerprogression, upptäckt av biomarkörer och analys av bioterapier
Naturliga glykaner är svåra att studera med masspektrometri på grund av deras dåliga joniseringseffektivitet. Kvantifiering av glykaner är särskilt utmanande på grund av bristen på standarder för alla naturligt förekommande glykaner och svårigheter att reproducera kvantifiering av flera prover. Aminoxygruppen har bättre reaktivitet med karbonyler och bättre stabilitet hos den märkta produkten jämfört med hydrazider. Märkning med reagenserna aminoxyTMT förbättrar joniseringen av glykaner, vilket ökar känsligheten, och möjliggör relativ kvantifiering av glykaner för upp till sex prover samtidigt.
Dessa produkter omfattas av en begränsad användningsetikett.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | aminoxyTMTsixplex™ Etikettreagensset |
| Produktlinje | aminoxyTMTsixplex |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Fem sexplex (5 x 6-vägs) experiment • aminoxyTMT6-126 etikettreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-127 etikettreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-128 etikettreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-129 etikettreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-130 etikettreagens, 5 x 0,2 mg • aminoxyTMT6-131 etikettreagens, 5 x 0,2 mg Förvara vid– 20 °C. |
| Etikett eller färgämne | Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter |
| Utgångsmaterial | Celllysat |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Proteinmärkning |
| Kvantitet | 5 x 0,2 mg (per tagg) |