Läs mer
Amiodarone-d4 HCl (ethoxy-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amiodarone-D4 HCl |
| CAS | 1216715-80-8 |
| Molekylformel | C25 2H4 H25 I2 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-diethylaminoethoxy)phenyl]methanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16 H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1 H/i13D2,14D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23)C([2 H])([2 H])N(CC)CC |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 685.8 |
| Formel vikt | 685.0255 g/mol |
| Visa mer |